Przejdź do
SML3473
144DG11
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,2-Dihydro-N-(2-methoxyethyl)-6-methyl-N-[(3-methyl-2-thienyl)methyl]-2-oxo-4-pyridinecarboxamide, 2-Hydroxy-N-(2-methoxyethyl)-6-methyl-N-((3-methylthiophen-2-yl)methyl)isonicotinamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
285,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder or solid
Storage condition:
desiccated
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or solid
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
application(s)
research use
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=NC(C)=CC(C(N(CCOC)CC2=C(C)C=CS2)=O)=C1
InChI key
BBEZNLRXWCUHAJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
144DG11 is a polyglucosan (PG)-reducing agent that targets the lysosomal membrane protein LAMP1 and increases autophagic flux in adult polyglucosan body disease (APBD) primary fibroblasts (50 μM for 24 hrs), resulting in an enhanced glycophagy, respiratory and glycolytic ATP production. 144DG11 prolongs survival and improves motor parameters of Gbe(ys/ys) mice in vivo (250 mg/150 μL/kg 2x per wk via i.v. for 1 month, then s.c.), a murine APBD model, by reducing PG and glycogen levels in brain, liver, heart, and peripheral nerve with good pharmacokinetic properties and no adverse effects to the animals.
Polyglucosan (PG)-reducing agent that targets the lysosomal membrane protein LAMP1 in cultures and in vivo.
Disclaimer
For research use only. Not for human use.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)