Przejdź do
SML3476
Brivaracetam
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(αS,4R)-α-Ethyl-2-oxo-4-propyl-1-pyrrolidineacetamide, (2S)-2-[(4R)-2-Oxo-4-propylpyrrolidin-1-yl]butanamide, (S)-2-((R)-2-Oxo-4-propylpyrrolidin-1-yl)butanamide, UCB 34714, UCB-34714, UCB34714
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Produkt SML3476 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule V
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Brivaracetam shows approximately 10 times greater potency than levetiracetam (Keppra)*; pIC50 at LBS = 7.0; inhibits audiogenic seizures in seizure-prone mice (ED50 = 14 μmol/kg) and is also effective in other animal models of epilepsy. Brivaracetam is used as an anticonvulsant (antiepileptic) for seizure treatment.
Orally active levetiracetam analog with higher synaptic vesicle protein 2A (SV2A) affinity and >10 times greater in vivo antiseizure efficay.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)