Przejdź do
SML3477
RO5166017
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(4S)-2-Amino-N-ethyl-4,5-dihydro-N-phenyl-4-oxazolemethanamine, (S)-4-((Ethyl(phenyl)amino)methyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
346,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
346,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N1[C@H](COC1=N)CN(CC)c2ccccc2
InChI key
PPONHQQJLWPUPH-JTQLQIEISA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, high-affinity, potent and selective trace amine-associated receptor 1 (TAAR1) agonist with antipsychotic-like efficacy in vivo.
RO5166017 is an orally active, high-affinity, potent and selective trace amine-associated receptor 1 (TAAR1) agonist (mouse/rat/human/monkey Ki = 1.9/2.7/31/24 nM, cAMP EC50 = 3.3/14/55/97 nM using respective HEK293 transfectants; GIRK EC50 = 8 nM with mTAAR1-expressing Xenopus oocytes; neurons firing frequency IC50 = 1.73/2.99 nM in mouse VTA/DRN slices) with good selectivity over TAAR4 and 123 other proteins. RO5166017 reduces spontaneous hyperlocomotion in Dat-/- mice (0.5 mg/kg ip.), as well as hyperlocomotion induction by cocaine or NMDAR agonist L-687,414 in wild-type (0.01-0.3 mg/kg po.), but not Taar1-knockout mice.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML4028SML4026
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)