Przejdź do
SML3484
Biotin-XX-tyramide
≥95% (HPLC), membrane-impermeant biotin label, powder
Synonim(y):
1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, hexahydro-N-[6-[[6-[[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]-6-oxohexyl]amino]-6-oxohexyl]-2-oxo-, (3aS,4S,6aR)- (9CI, ACI), Biotin-Ahx-AhxX-phenol, Biotin-Ahx-AhxX-tyramide, Biotin-LC-LC-tyramide, Biotin-XX-Tyr; BxxP, Biotin-XX-phenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
320,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H47N5O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
589.79
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Biotin-XX-tyramide, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Biotin-XX-tyramide (biotin-XX-phenol; BxxP) is a membrane-impermeant variant of the proximity labeling probe biotin-tyramide (biotin-phenol; BP) that corresponds to BP with a long and polar polyamide linker. Similary to BP, BxxP gives robust biotinylation with HRP and H2O2, but unlike BP, BxxP no longer enters cells, yielding selective labeling of cell surface, but not intracellular, proteins.
Membrane-impermeant variant of biotin-phenol biotin-tyramide (biotin-phenol; BP) for proximity labeling of cell surface, but not intracellular, proteins.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)