Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 285,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 892,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H13FNO·Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.61
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
(Crystals to semi-solid)
Storage condition:
under inert gas
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
(Crystals to semi-solid)
storage condition
under inert gas
color
colorless to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
FC[N+](CCO)(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C5H13FNO.ClH/c1-7(2,5-6)3-4-8;/h8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
QJEHIIJVWXGJAB-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
FMC is a monofluorinated choline that acts as a nonlethal, mechanism-based irreversible inhibtor (pseudosubstrate-based suicide inhibitor) against gut anaerobic bacterial glycyl radical enzyme (GRE) cutC choline trimethylamine (TMA) lyase-catalyzed TMA production from choline (IC50 = 0.9 nM/P. mirabilis & 1.4 nM/D. alaskensis rec. CutC/D) without affecting the bacterial growth (P. mirabilis, E. fergusonii, and P. penneri). A single FMC oral dose (100 mg/kg) to mice on choline-supplemented diet significantly reduces plasma trimethylamine N-oxide (TMAO) level (up to 3 days) as well as diet-induced platelet responsiveness and thrombus formation without toxicity or increased bleeding risk.
Orally active gut bacterial choline trimethylamine (TMA) lyase cutC inhibtor with TMA- & TMA N-oxide (TMAO)-lowering efficacy in vitro and in vivo.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?