Przejdź do
SML3492
Chromenone 1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4H-1-benzopyran-4-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
427,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H10F3N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.29
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
427,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)=C(OC3=CC=CC=C13)N4N=CN=C4
InChI
1S/C18H10F3N3O2/c19-18(20,21)12-7-5-11(6-8-12)15-16(25)13-3-1-2-4-14(13)26-17(15)24-10-22-9-23-24/h1-10H
InChI key
KLOOVUXILKCLLC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Bone morphogenetic protein (BMP) signaling potentiator that exerts its effect via negative TGFβ feedback loops, independent of direct kinase inhibition.
Chromenone 1 is a bone morphogenetic protein (BMP) signaling potentiator that exerts its effect via negative TGFβ feedback loops, independent of direct kinase inhibition. Chromenone 1 prevents cardiogenesis induction by 0.5 μM BMP inhibitor DMH1 (IC50 = 200 nM; mESC-Myh6-GFP) and efficiently stimulates BMP-dependent osteogenesis from C2C12 myoblasts (ALP activity induction EC50 = 340 nM; E100% and Emax = induction by 7.5 and 50 ng/mL BMP-4, respectively).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203646203642RAB0029
description
≥98% (HPLC)
description
The BMP Inhibitor II, DMH1, also referenced under CAS 1206711-16-1, controls the biological activity of BMP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
-
description
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 16.6 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
orange
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)