Przejdź do
SML3494
β-Benzamide adenine dinucleotide sodium salt
≥95% (HPLC), IMPDH inhibitor, powder
Synonim(y):
Adenosine 5′-(trihydrogen diphosphate) P′→5′-ester with 3-β-D-ribofuranosylbenzamide sodium salt, BAD, benzamide adenine dinucleotide sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26N6O14P2Na2
Masa cząsteczkowa:
706.40
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
β-Benzamide adenine dinucleotide sodium salt, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COP(OP(OC[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N(C=N3)C4=C3C(N)=NC=N4)O2)(O[Na])=O)(O[Na])=O)O[C@H]1C5=CC(C(N)=O)=CC=C5
Biochem/physiol Actions
β-Benzamide adenine dinucleotide (BAD), an analogue of nicotinamide adenine dinucleotide (β-NAD+), is an active metabolite of benzamide riboside and a potent inhibitor of inosine 5′-monophosphate dehydrogenase (IMPDH). Also, β-Benzamide adenine dinucleotide is a non-hydrolysable substrate/inhibitor of NADases and PARP enzymes. A higher concentration (Ki = 90 μM) it inhibits human NAD kinase.
Analogue of nicotinamide adenine dinucleotide (β-NAD+); inhibitor of inosine 5′-monophosphate dehydrogenase (IMPDH)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
43410N1636N6522
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
purified by column chromatography, ≥99%
description
≥98%, BioUltra, from yeast
form
powder
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
white to faint yellow
color
white
color
white to off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)