Przejdź do
SML3496
MI-463
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-Methyl-5-[[4-[[6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl]amino]-1-piperidinyl]methyl]-1H-indole-2-carbonitrile, MI 463, MI463
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
535,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H23F3N6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
484.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
535,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N#CC1=CC2=C(C)C(CN3CCC(CC3)NC4=C5C=C(CC(F)(F)F)SC5=NC=N4)=CC=C2N1
InChI key
DZACSLYTXLZAAF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MI-463 is an orally active and potent menin-MLL interaction inhibitor (cell-free IC50 = 15.3 nM against 1 nM FITC-MLL(4-13) peptide) that targets menin MLL-binding site with high affinity (KD = 9.9 nM by ITC). MI-463 selectively inhibits mixed lineage leukemia (MLL) oncogenic fusion-driven cancer progression in cultures (GI50 by MTT = 230 nM vs. >5 μM against murine BMCs with or without MLL-AF9 fusion transformation) and is efficacious against human MLL leukemia MV4;11 tumor growth in mice in vivo (35 mg/kg/day i.p.) and improve the survival of MLL leukemic mice (40-50 mg/kg b.i.d. p.o.).
Orally active and potent menin-MLL interaction inhibitor that selectively inhibits MLL oncogenic fusions-driven cancer progression in vitro and in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2520PLA0100
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)