Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 392,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21N7O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
471.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
(Powder or Lyophilized powder or film)
Storage condition:
desiccated
392,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
storage condition
desiccated
color
white to beige
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C1N2C3=C(NC(N)=NC3=O)NCC2CN1C4=CC=C(C=C4)C(N[C@H](C(O)=O)CCC(O)=O)=O
Biochem/physiol Actions
LY345899 (LY354899) is a methylenetetrahydrofolate dehydrogenase inhibitor (MTHFD1 IC50 = 96 nM with 30 μM folitixorin and 400 μM NADP+; MTHFD2 IC50 = 663 nM with 5 μM folitixorin and 250 μM NAD+) that exerts antiproliferation activity against cancer cells by targeting the folate cycle. Co-administer LY345899 with the dihydrofolate reductase (DHFR) inhibitor methotrexate (MTX) overcomes AML MTX resistance (50 mg/kg) in mice in vivo (10 mg/kg q.o.d. i.p.).
Methylenetetrahydrofolate dehydrogenase 1/2 (MTHFD1/2) inhibitor that exerts anti-cancer efficacy in vitro and in vivo by targeting the folate cycle.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?