Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 313,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C13H27N.C12H27N2.C3H7N.C3H5ClO.Cl)x.xHCl
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
32160703
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
313,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
mol wt
581.79 g/mol
storage condition
desiccated
color
white to beige
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
C=CCNCCCCCCCCCC.C=CCNCCCCCC[N+](C)(C)C.NCC=C.ClCC1OC1.[xHCl].[Cl-]
Biochem/physiol Actions
Colesevelam hydrochloride, a polyamine polymer, is an oral, non-absorbed bile acid sequestrant. Colesevelam hydrochloride absorbs bile acids in the intestine, which increases demand for cholesterol synthesis and affectively lowers low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) blood levels.
Oral, non-absorbed bile acid sequestrant
Disclaimer
Hygroscopic
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form powder | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| color white to beige | color - | color - |
| mol wt 581.79 g/mol | mol wt - | mol wt - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?