Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 251,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H17ClF3N9O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
531.88
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N/C(N(C(N1CC2=NN(C=N2)C)=O)CC3=CC(F)=C(F)C=C3F)=N\C4=CC5=CN(N=C5C=C4Cl)C
InChI
1S/C22H17ClF3N9O2/c1-32-7-12-4-18(13(23)5-17(12)30-32)28-20-29-21(36)35(9-19-27-10-33(2)31-19)22(37)34(20)8-11-3-15(25)16(26)6-14(11)24/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3,(H,28,29,36)
InChI key
QMPBBNUOBOFBFS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available potent and selective noncovalent and nonpeptidic inhibitor of SARS-CoV-2 3C-like protease (3CLpro, or Mpro)
S-217622 is an orally available potent and selective noncovalent and nonpeptidic inhibitor of SARS-CoV-2 3C-like protease (3CLpro, or Mpro) that exhibits antiviral activity in vitro against varies variants of SARS-CoV-2 and other coronaviruses. S-217622 potently inhibits intrapulmonary replication of SARS-CoV-2 in mice.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥90% (HPLC) | description - |
| form powder | form powder | form liquid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color colorless |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?