Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 430,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(CC1=CC=C(C=C1)N(C)C)NC2=CC(C3CCC3)=NN2
InChI
1S/C17H22N4O/c1-21(2)14-8-6-12(7-9-14)10-17(22)18-16-11-15(19-20-16)13-4-3-5-13/h6-9,11,13H,3-5,10H2,1-2H3,(H2,18,19,20,22)
InChI key
PGTNTDKBRSQDNM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATP-competitive, potent and selective inhibitor against cyclin-dependent kinase Cdk5 both in vitro and in vivo.
CP-681301 is a potent, ATP-competitive cyclin-dependent kinase Cdk5 inhibitor (Ki = 13.7 nM; 2.8-/40-fold selectivity over Cdk2/GSK-3β) that blocks Cdk5 substrates phosphorylation in cultures (tau pS235 IC50 = 513 nM in CHO p25/CDK5/tau transfectants; IC50 ~500 nM against 48-h 10 µM oligomeric Aβ42-stimulated APP pT668 in murine embryonic neurons) and reverses the upregulated tau pS235 level in Cdk5 activator p25-overexpressing transgenic neonatal mice in vivo (5.8 mg/kg s.c.; 6 hrs). CP-681301 selectively inhibits Cdk5-dependent proliferation of human medullary thyroid carcinoma (MTC), but not normal human fibroblasts in cultures (5 µM, 48 hrs).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description affinity isolated antibody | description - | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form buffered aqueous solution | form liquid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?