Przejdź do
SML3522
DT2216
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
(2S,4R)-1-((S)-2-(7-(4-((R)-3-((4-(N-(4-(4-((4′-chloro-4,4-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-[1,1′-biphenyl]-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)sulfamoyl)-2-((trifluoromethyl)sulfonyl)phenyl)amino)-4-(phenylthio)butyl)piperazin-1-yl)-7-oxoheptanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-((S)-1-(4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl)ethyl)pyrrolidine-2-carboxamide, DT 2216, DT-2216
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
450,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C77H96ClF3N10O10S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1542.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC(C)(C1)CCC(C2=CC=C(C=C2)Cl)=C1CN3CCN(C4=CC=C(C=C4)C(NS(=O)(C5=CC(S(C(F)(F)F)(=O)=O)=C(C=C5)N[C@@H](CSC6=CC=CC=C6)CCN7CCN(CC7)C(CCCCCC(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N8[C@@H](C[C@H](C8)O)C(N[C@H](C9=CC=C(C%10=C(N=CS%10)C)C=C9)C)=O)=O)=O)=O)=O)=O)CC3
InChI
1S/C77H96ClF3N10O10S4/c1-51(53-18-20-55(21-19-53)70-52(2)82-50-103-70)83-73(96)66-44-61(92)48-91(66)74(97)71(75(3,4)5)85-68(93)16-12-9-13-17-69(94)90-42-36-87(37-43-90)35-33-59(49-102-62-14-10-8-11-15-62)84-65-31-30-63(45-67(65)104(98,99)77(79,80)81)105(1
InChI key
PXVFFBGSTYQHRO-REQIQPEASA-N
Biochem/physiol Actions
DT2216 is a selective BCL-XL, but not BCL-2 or BCL-W, degrader composed of a von Hippel-Lindau (VHL) E3 ligase-targeting ligand linked to a ABT-263 (navitoclax) derivative. DT2216 is more potent than ABT-263 against BCL-XL-dependent leukemia (MOLT-4 IC50 = 52 vs 191 nM) and cancer cells (MDA-MB-231 IC50 = 229 vs 707 nM). DT2216 effectively inhibits the growth of several xenograft tumors in vivo either alone (15 mg/kg/wk i.p.) or in combination with other chemotherapeutic agents (docetaxel or VDL), exhbiting improved efficacy and reduced thrombocytopenia when compared with ABT-263 as a result of greatly reduced platelet toxicity due to poor VHL expression in platelets.
Selective BCL-XL degrader composed of a von Hippel-Landau (VHL) E3 ligase-targeting ligand linked to a ABT-263 (navitoclax) derivative.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
76448
description
≥90% (HPLC)
description
NutriSelect® Plus, powder, for Trichophyton spp., for marine bacteria, pkg of 500 g
form
powder
form
powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)