Przejdź do
SML3523
Solriamfetol hydrochloride
≥98% (HPLC), Dual dopamine and norepinephrine reuptake inhibitor, powder
Synonim(y):
(2R)-2-Amino-3-phenylpropyl carbamate hydrochloride, (R)-2-amino-3-phenylpropylcarbamate hydrochloride, ADX-N 05, ADX-N05, JZP 110, JZP-110
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2O2 ·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.69
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.04
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Produkt SML3523 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Solriamfetol hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule IV
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Potent and selective dual reuptake inhibitor at dopamine and norepinephrine transporters that increases extracellular levels of DA and NE in vivo
Solriamfetol (JZP-110) is a potent and selective dual reuptake inhibitor at dopamine and norepinephrine transporters that increases extracellular levels of dopamine and norepinephrine in vivo. Solriamfetol is a wake-promoting agent.
Disclaimer
Hygroscopic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)