Przejdź do
SML3526
AZD8529
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
7-Methyl-5-(3-(piperazin-1-ylmethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-(4-(trifluoromethoxy)benzyl)isoindolin-1-one, 7-Methyl-5-(3-piperazin-1-ylmethyl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)-2-(4-trifluoromethoxybenzyl)-2,3-dihydroisoindol-1-one, AZD 8529
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzSchnelldorf Distribution
357,00 zł
25 mg
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026zSchnelldorf Distribution
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H24F3N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
487.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
357,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
AZD8529 is a selective metabotropic glutamate receptor 2 (mGluR2) positive allosteric modulator (PAM) that potentiates DCG-IV-induced GTPγS binding to membrane from human mGluR2, but not mGluR1/3/4/5/6/7/8, CaR/Gqi5 fusion-expressing HEK293 cells (EC50/Emax = 285 nM/59.9%) with no mGluR agonist/antagonist activity and little or no affinity toward a panel of 50 other receptors. AZD8529 is shown to reduce nicotine self-administration and cue-induced reinstatement of nicotine-seeking responses in squirrel monkeys (0.3-10 mg/kg i.m.) and rats (1.75-58.3 mg/kg) as well as cue-induced methamphetamine seeking in rats (20 and 40 mg/kg s.c.) in vivo.
Selective metabotropic glutamate receptor mGluR2 PAM with in vivo efficacy against self-administration & cue-induced reinstatement of substance seeking.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)