Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 742,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H21FN4O2
Masa cząsteczkowa:
440.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
742,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CC1=C(N=C2C=NC=CC2=C1N[C@H](CC)C(O)=O)C3=CC=C(C=C3)C4=C(C(C)=CC=C4)F
InChI
1S/C26H21FN4O2/c1-3-21(26(32)33)30-25-19-11-12-29-14-22(19)31-24(20(25)13-28)17-9-7-16(8-10-17)18-6-4-5-15(2)23(18)27/h4-12,14,21H,3H2,1-2H3,(H,30,31)(H,32,33)/t21-/m1/s1
InChI key
DVIVLYHDLNAXAT-OAQYLSRUSA-N
Biochem/physiol Actions
BAY-091 is a potent and highly selective PIP4K2A inhibitor (IC50 = 1.3/2.6 nM with 10/250 μM [ATP] by ADP-Glo, 8.5/16.4 nM with 10 μM/2 mM [ATP] by HTRF) with good cellular permeability (target engagement EC50 = 1.1 μM/intact cells vs 1.8 μM/cell lysate by CETSA) and no significant off-target activity as assessed by a 373-kinase panel (<60% inhibition at 1 μM).
Potent and highly selective PIP4K2A inhibitor with good cellular permeability and no significant off-target activity.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?