Merck
SML3538
CKJB71
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-(4-Methylpiperazine-1-carbonyl)-7,10-dioxa-13,17,18,21-tetraazatetracyclo[12.5.2.1²,⁶.0¹⁷,²⁰]docosa-1(20),2,4,6(22),14(21),15,18-heptaene, CK156 inactive control, CK156 negative control
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26N6O3
Masa cząsteczkowa:
422.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CCN(C)CC1)C(C=C2)=C(OCCOCCNC3=N4)C=C2C5=C4N(C=C3)N=C5
InChI
1S/C22H26N6O3/c1-26-7-9-27(10-8-26)22(29)17-3-2-16-14-19(17)31-13-12-30-11-5-23-20-4-6-28-21(25-20)18(16)15-24-28/h2-4,6,14-15H,5,7-13H2,1H3,(H,23,25)
InChI key
DDXOMWWURGFLKK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CKJB71 is an inactive analog of and negative control (IC50 = 20 μM and >45 μM using cell lysate or by inact cell NanoBRET) for the potent and selective DRAK1 (STK17A) inhibitor CK156.
Inactive analog of and negative control for the potent and selective DRAK1 (STK17A) inhibitor CK156.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)