Przejdź do
SML3539
MS177
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-((4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl)-6-(6-(4-(2-(3-(2-((2-(2,6- dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4- yl)amino)ethoxy)propanamido)ethyl)piperazin-1-yl)pyridin-3-yl)-1-isopropyl-1H- indazole-4-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
603,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H55N11O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
914.02
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
603,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC1=C(C=C(NC1=O)C)C)C2=CC(C3=CC=C(N=C3)N4CCN(CC4)CCNC(CCOCCNC5=CC=CC(C(N6C(C(N7)=O)CCC7=O)=O)=C5C6=O)=O)=CC8=C2C=NN8C(C)C
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant and potent PROTAC degrader of EZH2 that effectively depletes both canonical EZH2–PRC2 and noncanonical EZH2–cMyc complexes
MS177 is a cell penetrant and potent PROTAC degrader of EZH2 (enhancer of zeste homologue 2) that effectively depletes both canonical EZH2–PRC2 and noncanonical EZH2–cMyc complexes. MS177 is fast-acting suppressor of cancer growth. MS177 comprises pomalidomide conjugated to a potent EZH2 inhibitor C24 via a short polyethylene glycol linker. It is much more effective and potent in suppressing cancer growth than catalytic inhibitors of EZH2.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5500102AMAB91749AMAB91752
description
≥98% (HPLC)
description
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP129, affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL11915, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL11960, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)