Przejdź do
SML3550
PAIR1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-2,2,2-trifluoro-N-(4-((3-(2-(piperidin-3-ylamino)pyrimidin-4-yl)pyridin-2-yl)oxy)naphthalen-1-yl)ethane-1-sulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H25F3N6O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
558.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(NC(C=C1)=C2C(C=CC=C2)=C1OC3=NC=CC=C3C4=CC=NC(N[C@@H]5CNCCC5)=N4)(CC(F)(F)F)=O
InChI
1S/C26H25F3N6O3S/c27-26(28,29)16-39(36,37)35-22-9-10-23(19-7-2-1-6-18(19)22)38-24-20(8-4-13-31-24)21-11-14-32-25(34-21)33-17-5-3-12-30-15-17/h1-2,4,6-11,13-14,17,30,35H,3,5,12,15-16H2,(H,32,33,34)/t17-/m0/s1
InChI key
LVBYPSVRFGNRPW-KRWDZBQOSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, potent and selective ATP-competitive partial antagonist of the IRE1α RNase activity, while affording quantitative kinase activity inhibition
PAIR1 is a cell penetrant, potent and selective ATP-competitive partial antagonist of the IRE1α (endoplasmic reticulum to nucleus signaling 1) RNase activity, while affording quantitative kinase activity inhibition. PAIR1 partially antagonize the IRE1α RNase at full occupancy of the kinase. In β-cells PAIR1 allows adaptive splicing of Xbp1 mRNA while suppressing destructive ER mRNA endonucleolytic decay and apoptosis.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)