Przejdź do
SML3554
6-(Methylsulfinyl)hexyl isothiocyanate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-Isothiocyanato-6-(methylsulfinyl)hexane, 6-MITC, 6-MSITC, Hesperin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NOS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=S(C)CCCCCCN=C=S
InChI
1S/C8H15NOS2/c1-12(10)7-5-3-2-4-6-9-8-11/h2-7H2,1H3
InChI key
XQZVZULJKVALRI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
6-(Methylsulfinyl)hexyl isothiocyanate (6-MITC) is a major bioactive compound in wasabi that exhibits antimicrobial, anti-inflammatory, antiplatelet, antioxidant and anticancer properties (mean log GI50 = −5.41 (3.9 μM) in a human cancer cell panel). 6-MITC concurrently induces autophagy and mitotic arrest, suppresses NF-κβ signaling by competitive inhibition of GSK-3β.
Major bioactive compound in wasabi that exhibits antimicrobial, anti-inflammatory, antiplatelet, antioxidant and anticancer properties
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)