Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 715,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15BrF3N7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
715,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=C(C([C@@]2([H])CNCCC2)=NC3=C(C=NN13)C4=CN(N=C4)C(F)(F)F)Br
Biochem/physiol Actions
MU380 is a metabolically stable analog of CHK1 inhibitor SCH900776 (MK8776) does not undergo in vivo N-dealkylation. MU380 is a potent and selective CHK1 inhibitor, which potently sensitizes multiple cancer cell lines to DNA antimetabolites including hydroxyurea, cytarabine and gemcitabine.
Metabolically stable, potent and selective CHK1 inhibitor
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description targeting mouse CHK1 |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?