Przejdź do
SML3564
ML382
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
VU0485891, 2-(Cyclopropanesulfonamido)-N-(2-ethoxyphenyl)benzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C(C=CC=C1)NS(C2CC2)(=O)=O)NC3=C(C=CC=C3)OCC
InChI key
RCSLEKLNDJJJLF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML382 is a positive allosteric modulator of Mas-related G-protein-coupled receptor X1 (MrgprX1, MrgX1, SNSR4), a G-protein coupled receptor (GPCR) selectively expressed in dorsal root ganglion (DRG) neurons. MrgX1 is believed to be a functional ortholog of mouse MrgC11, which has been shown to be involved in itch and pain. ML382 is selective for MrgX1 over MrgX2, MrgC11 and a panel of 68 other GPCRs, ion channels and transporters, with an EC50 value of 190 nm with an Emax value of 148% in the presence of the known ligand BAM8-22.
MrgX1 (SNSR4) positive allosteric modulator
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1833
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)