Przejdź do
SML3566
SUN11602
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
4-[[4-[[2-(4-Amino-2,3,5,6-tetramethylanilino)acetyl]-methylamino]piperidin-1-yl]methyl]benzamide, 4-[[4-[[2-[(4-Amino-2,3,5,6-tetramethylphenyl)amino]acetyl]methylamino]-1-piperidinyl]methyl]benzamide, SUN 11602, SUN-11602
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
400,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H37N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
451.60
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N2(CCC(CC2)N(C)C(=O)CNc3c(c(c(c(c3C)C)N)C)C)Cc1ccc(cc1)C(=O)N
InChI
1S/C26H37N5O2/c1-16-18(3)25(19(4)17(2)24(16)27)29-14-23(32)30(5)22-10-12-31(13-11-22)15-20-6-8-21(9-7-20)26(28)33/h6-9,22,29H,10-15,27H2,1-5H3,(H2,28,33)
InChI key
KCODNOOPOPTZMO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active basic fibroblast growth factor (bFGF, FGF2) mimetic with neuroprotective efficacy in vitro and in vivo.
SUN11602 is an orally active basic fibroblast growth factor (bFGF, FGF2) mimetic that protects against glutamate toxicity in primary rat cerebrocortical neuron (0.1-1 μM SUN11602; 150 μM glutamate) and murine hippocampal neuron cultures (0.3-3 μM SUN11602; 100 μM glutamate). When administered in vivo, SUN11602 exhibits therapeutic efficacy in a rat hippocampal-lesion model (1-10 mg/kg p.o. 24h post Aβ1-40 injection) and a murine MPTP-induced nigrostriatal degeneration model (2.5-5 mg/kg/day p.o.).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA008461HPA008346
description
≥95% (HPLC)
description
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)