Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13ClN2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC(S(=O)(N(C)C)=O)=CC=C1Cl)C=C
InChI key
OXFXDOLAQBMOPH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cysteine reactive UBE2D/NFKB1 molecular glue degrader; NFKB1 molecular glue degrader
EN450 is a molecular glue degraders of the oncogenic transcription factor NFKB1 that induces ternary complex formation between ubiquitin-conjugating enzyme E2D1 (UBE2D1) and NFKB1. EN450 covalently modifies an allosteric C111 in UBE2D1 and significantly reduces NFKB1 p105 levels. It impairs leukemia cell viability in a NEDDylation and proteasome-dependent manner at 50 µM.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description affinity isolated antibody | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| form powder | form powder | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?