Przejdź do
SML3575
TY-51469
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[4-[[(5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thien-2-yl)sulfonyl]amino]-3-(methylsulfonyl)phenyl]-4-thiazolecarboxylic acid, TY 51469
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
409,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H15FN2O6S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
526.60
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC2=C(C=C1)SC(S(NC3=CC=C(C=C3S(C)(=O)=O)C4=NC(C(O)=O)=CS4)(=O)=O)=C2C
InChI key
CBRCULCCRGSSLB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective chymase inhibitor that prevents development and progression of non-alcoholic steatohepatitis in rats
TY-51469 is a potent and selective chymase inhibitor that prevents development and progression of non-alcoholic steatohepatitis in rats. TY-51469 inhibits activation of intestinal MMP-9 and prevents intestinal damage in indomethacin-induced small intestinal damage in rats. Also TY-51469 might protect against pancreatic islet disorganization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0557CB_88111403
vibrant-m
Klon NCTC 1469
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88111403, mouse liver, Epithelial
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−196°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to light brown
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)