Przejdź do
SML3577
MMG-11
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Ethyl 5-(2-oxo-2-(2,3,4-trihydroxyphenyl)ethyl)furan-2-carboxylate, MMG 11, MMG11
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
400,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.27
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, white to very dark gray
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC)C1=CC=C(O1)CC(C2=CC=C(C(O)=C2O)O)=O
InChI key
IIDUJWIVMGALOG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MMG-11 is a toll-like receptor 2 (TLR2) antagonist that selectively blocks TLR2/1 over TLR2/6 heterodimer-mediated sginaling in both human & murine species (NF-κB/AP-1 activation IC50 = 0.87 µM vs. 7.4 µM in hTLR2/1 or hTLR2/6 HEK293 reporter cells stimulated with 10 ng/mL TLR2/1 agonist Pam3CSK4 or 1 ng/mL TLR2/6 agonist Pam2CSK4; TNF/IL-6 secretion IC50 = 3.3/0.19 µM against 10 ng/mL Pam3CSK4 vs. 58/14 µM against 1 ng/mL Pam2CSK4 using murine macrophage RAW 264.7). In contrast, the TLR2 antagonist CU-CPT22 is selective for hTLR2/6 over hTLR2/1, while being weakly selective for mTLR2/1 over mTLR2/6 heterodimer.
Toll-like receptor 2 (TLR2) antagonist that selectively blocks TLR2/1 over TLR2/6 heterodimer-mediated sginaling in both human & murine species.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
890811PSML3817SBP3135
MMG-1 Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
890811P
MMG-1
description
≥98% (HPLC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
≥98% (HPLC)
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
, white to very dark gray
color
-
color
yellow to orange
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)