Przejdź do
SML3584
AZ1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[[[5-Bromo-2-[[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methoxy]phenyl]methyl]amino]-ethanol, AZ 1, AZ-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
872,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16BrF4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
872,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(COC2=CC=C(C=C2CNCCO)Br)C=C1C(F)(F)F
InChI key
ITHSFXDGKQYOED-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AZ1 is a potent and selective dual USP25 & USP28 deubiquitinase (DUBs) inhibitor (USP25/28 IC50 = 0.62/0.7 nM by Ub-Rh110 assay) that induces HCT116 cellular c-Myc degradation (20-100 µM for 3h or 60 µM for 0.3-3h). AZ1 exhibits antiproliferation activity in cancer cultures (IC50 ≤20 µM; HCT116, HT29 and SW480) and anti-tumor efficacy in an orthotopic model of lung SCC tumours in mice in vivo (125 mg/kg or 375 mg/kg i.p. once every three days, 6 injections total).
Potent and selective dual USP25 & USP28 deubiquitinase (DUBs) inhibitor with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3942EMU058501HPA047431
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Usp28
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)