Przejdź do
SML3588
J147
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(E)-N-(2,4-dimethylphenyl)-2,2,2-trifluoro-N′-(3-methoxybenzylidene)acetohydrazide, 2,2,2-Trifluoro-acetic acid 1-(2,4-dimethylphenyl)-2-[(3-methoxyphenyl)methylene]hydrazide, J 147
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
409,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17F3N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC1=CC(/C=N/N(C2=C(C=C(C=C2)C)C)C(C(F)(F)F)=O)=CC=C1
InChI
1S/C18H17F3N2O2/c1-12-7-8-16(13(2)9-12)23(17(24)18(19,20)21)22-11-14-5-4-6-15(10-14)25-3/h4-11H,1-3H3/b22-11+
InChI key
HYMZAYGFKNNHDN-SSDVNMTOSA-N
Biochem/physiol Actions
Broadly neuroprotective agent that enhances the memory in normal and Alzheimer’s disease (AD) transgenic mice
J147 is a broadly neuroprotective (in multiple assays) compound that enhances the memory in normal and Alzheimer’s disease (AD) transgenic mice. J147 has neurotrophic and BDNF-like activities that are independent of the BDNF receptor, and TrkB. Also it appears that J147 has a small but significant effect on Ab metabolism by reducing Ab1–42 in the soluble fraction of the hippocampus.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AV30009CB_90110605CB_91081920
vibrant-m
DA6.147
vibrant-m
C0147
description
≥98% (HPLC)
description
IgG fraction of antiserum
description
90110605, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., Reactivity: Anti-MHC class II α-chain, human
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)