Przejdź do
SML3597
ARUK3001185
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1,2,3-triazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
903,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H4Cl2F3N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.05
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
903,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
ClC1=C(C(Cl)=CC=C1N2C=CN=N2)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4Cl2F3N3/c10-5-1-2-6(17-4-3-15-16-17)8(11)7(5)9(12,13)14/h1-4H
InChI key
XVFXHCLMGYJAQI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ARUK3001185 is a brain-penetrant, orally available, potent and selective carboxylesterase Notum inhibitor (IC50 = 6.7 nM) and Wnt signaling activator with no cross-reactivity toward panels of 39 serine hydrolases, 485 kinases (IC50 >10 μM), and 47 human off-target liabilities (IC50 >30 μM).
Brain-penetrant, orally available, potent and selective carboxylesterase Notum inhibitor and Wnt signaling activator.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU170771SBP3500082SAB3500082
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Notum
description
-
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
form
powder
form
lyophilized powder
form
liquid
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)