Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 903,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H31F3N4S·3HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
573.97
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.04
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
903,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(C1=CC=C2SC3=C(N(CCCN4CCN(CC4)CCN(C)C)C2=C1)C=CC=C3)F.[3HCl]
Biochem/physiol Actions
Nuclear protein 1 (NUPR1) inhibitor that suppresses NUPR1-dependent cancer growth in vitro and in vivo via necroptosis and ferroptosis induction.
ZZW-115 is a nuclear protein 1 (NUPR1) inhibitor that suppresses NUPR1-dependent cancer growth in vitro (IC50 from 0.84 μM/ANOR to 4.93 μM/HN14 among 11 pancreatic ductal adenocarcinoma cultures) and in mice in vivo (5 mg/kg q.d. or q.a.d. via i.p.) via necroptosis and ferroptosis induction. ZZW-115 blocks importins-mediated NUPR1 nuclear translocation by directly targeting NUPR1 nuclear location signal (NLS) region (Kd = 2.1 μM by calorimetric titration).
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description targeting mouse Nupr1 |
| form powder | form lyophilized powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?