Przejdź do
SML3620
UNC2250
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
UNC 2250, UNC-2250, trans-4-((2-(Butylamino)-5-(5-(morpholinomethyl)pyridin-2-yl)pyrimidin-4-yl)amino)cyclohexanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H36N6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N4(CCOCC4)Cc1cnc(cc1)c2c(nc(nc2)NCCCC)N[C@@H]3CC[C@H](CC3)O
InChI key
HSYSSKFCQHXOBP-MXVIHJGJSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and highly selective Mer receptor tyrosine kinase (MerTK) inhibitor in vitro and in vivo.
UNC2250 is a potent and highly selective Mer receptor tyrosine kinase inhibitor (MerTK IC50 = 1.7 nM; Tyro3/Axl IC50 = 100/270 nM) that reduces endogenous Mer phosphorylation level (697 B-ALL IC50 = 9.8 nM post 1h treatment) and blocks ligand-stimulated activation of a chimeric EGFR-Mer in cells. UNC2250 inhibits colony-forming potential in rhabdoid (by 36% at 100 nM; BT-12 cells) and NSCLC tumor cells (Colo699 IC50 = 100 nM) with good pharmacokinetic properties. UNC2250 is reported to reduce mortality in a murine LPS-induced acute lung injury (ALI) model (2 mg/kg i.v. )
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB0712
description
≥98% (HPLC)
description
-
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)