Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 446,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24N4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
446,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C2C(NC=C2)=NC(C3=CN=CS3)=C1)N[C@H]4CC[C@@H](CC4)OCCOC
InChI key
JUVJFMVGYBBDKN-HDJSIYSDSA-N
Biochem/physiol Actions
MK-0159 is an orally active, potent and selective CD38 inhibitor (h/m/r CD38 IC50 = 22/3/70 nM) that increases extra- and intracellular NAD+ levels in high CD38-expressing human epithelial A549 cultures, as well as intracellular NAD+/NADP+ in HMVECs (0.3-50 µM). MK-0159 (3-30 mg/kg p.o.) increases systemic NAD+ and decreases ADPR levels in mice, providing protection from myocardial damage upon cardiac I/R injury in vivo (30 mg/kg p.o.).
Potent and selective CD38 inhibitor that protects mice from myocardial damage upon cardiac I/R injury in vivo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ultrapure grade | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description AldrichCPR |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (,CAD, HPLC) | assay >99% (TLC) | assay - |
| form powder | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color white to off-white | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![1,3-Bis[4-(4-pyridyl)-2-thiazolyl]benzene AldrichCPR](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/400/452/3ea611e2-54fc-4b97-8dd7-0f51ecc797f4/640/3ea611e2-54fc-4b97-8dd7-0f51ecc797f4.png)