Przejdź do
SML3632
NAQ
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
17-Cyclopropylmethyl-3,14b-dihydroxy-4,5a-epoxy-6a-[(3’-isoquinolyl)acetamido]morphinan dihydrochloride, N-[(5α,6α)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-yl]-3-isoquinolinecarboxamide dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
970,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H31N3O4·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
570.51
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@]12[C@@]34C5=C(C[C@H]2N(CC4)CC6CC6)C=CC(O)=C5O[C@@]3([H])[C@H](CC1)NC(C7=CC8=C(C=CC=C8)C=N7)=O.[2HCl]
Biochem/physiol Actions
Highly selective and high-affinity mu (μ) opioid receptor (MOR) antagonist in vitro and in vivo.
NAQ is a highly selective and high-affinity mu (μ) opioid receptor (MOR) antagonist with 241- & 48-fold selectivity over the delta (δ) and kappa (κ) opioid receptor, respectively (MOR/DOR/KOR Ki = 0.55/132.5/26.45 nM) and little MOR agonist activity (Emax = 15.83% of that of DAMGO by GTP[γS] binding using membrane from MOR-expressing cells). NAQ effectively antagonizes morphine antinociceptive effects in mice in vivo (warm-water tail immersion test AD50 = 0.45 mg/kg s.c. 5 min prior to 10 mg morphine/kg s.c.; no agonist efficacy up to 100 mg/kg).
Disclaimer
Hygroscopic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)