Przejdź do
SML3633
C23.28-TPP
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(6-(4-(2,5-Dimethylphenyl)-4-oxobutanoyloxy)hexyl)triphenylphosphonium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
430,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H40O3P·Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
631.58
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Bacteria-permeable prodrug inhibitor of IspH
C23.28-TPP is a bacteria-permeable prodrug inhibitor of IspH that is bactericidal to number of multidrug-resistant bacteria including Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter, Vibrio, Shigella, Salmonella, Yersinia, Mycobacterium and Bacillus. It stimulates rapid immune response through activation human Vγ9Vδ2 T cells in a humanized mouse model of bacterial infection. C23.28-TPP was able to clear infection by a clinically isolated multidrug-resistant strain of E. aerogenes (UCI 15) in BALBc mice. It is relatively non-toxic to mammalian cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABF998Z707767Z707783
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
6 well plate, flat bottom, polystyrene, 8.96 cm2, sterile, 64/cs
description
12 well plate, flat bottom, polystyrene, 3.6 cm2, sterile, 72/cs
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)