Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 903,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H31N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.56
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
903,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Long acting, potent and specific dual inhibitor of PDE 3/4; activates CFTR mutant channels
RPL554 (Ensifentrine) is a long acting, potent and specific dual inhibitor of PDE 3/4 (phosphodiesterase 3 and 4). RPL554 displays a broad range of both bronchoprotective and anti-inflammatory activities. Also, RPL554 synergizes with anti-muscarinic drugs in inhibition of ASM tone. RPL554 (Ensifentrine) exhibits anti-inflammatory effects through reduced production of the monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) and granulocyte monocyte colony stimulating factor (GM-CSF) in cystic fibrosis bronchial epithelial cells during challenge with Interleukin-1β.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| form powder | form buffered aqueous glycerol solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility - |
| color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?