Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 777,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H40F3N5O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
631.69
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.25
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
777,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O.O=C(O)C[C@H]1CCC2=C1NC3=C2C=C(OCC4=CC=C(C5CCCC5)C(C(F)(F)F)=C4)C=C3
InChI key
GVPVVOSNDUAUKM-BPGOJFKZSA-N
Biochem/physiol Actions
Etrasimod arginine is an orally available, potent, and selective agonist of Sphingosine-1-Phosphate Receptors 1 (S1PR1). Also, it acts as a partial agonist of S1PR4,5. Etrasimod arginine induces reductions in lymphocyte counts in mice. It is acting as immunosuppressive agents.
Orally available, potent, and selective agonist of Sphingosine-1-Phosphate Receptors 1 (S1PR1)
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, ≥98% (CP) | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (CP) | assay ≥98% |
| form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?