Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 357,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
355.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
CAY10499 is a potent inhibitor against fatty acid amide hydrolase, hormone-sensitive lipase, and monoglyceride lipase (FAAH/HSL/MGL(MAGL) IC50 = 86/90/92 nM). Note: CAY10499 is reported to be irreversible by Muccioli et al. (PMID 18855964) and reversible by Minkkila et al. (PMID 19472270). Reported IC50 values vary depending greatly on pre-incubation time, substrates, enzyme source, as well as other experimental parameters employed.
Potent inhibitor against fatty acid amide hydrolase (FAAH), hormone-sensitive lipase (HSL), and monoglyceride lipase (MAGL, MGL).
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) |
| color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?