Przejdź do
SML3677
Cryosim-3
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-Di(isopropyl)phosphinoyl-nonane, 1-Diisopropylphosphorylnonane, Bis(1-methylethyl)nonylphosphine oxide, DIPA 1-9
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H33OP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=P(C(C)C)(C(C)C)CCCCCCCCC
InChI key
DHOTYMJGZIUWRT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cryosim-3 is a water soluble, selective and potent agonist of TRPM8 (transient receptor potential melastatin 8) receptor. Cryosim-3 increases tear secretion in an animal model of dry eye disease. Also it relieves ocular discomfort in subjects diagnosed with DED without eye irritation.
Water soluble, selective and potent agonist of TRPM8 receptor
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Could you please tell me the molar concentration of this compound? And the volume of it is too little to absorb.
    1 answer
    1. This product is a neat or pure oil. The density of this material is not available.