Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 872,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30F3N5O2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
489.96
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
872,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
water: ≥2 mg/mL
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
SLM6031434 is a selective sphingosine (Sph) kinase 2 (SK2, SphK2, SpK2) inhibitor (r/m SphK2 Ki = 400/500 nM, r/m SphK1 Ki >20 μM) that effectively downregulates cellular sphingosine 1-phosphate (S1P) level (47% S1P & 143% Sph of control in U937 post 2h 100 nM SLM6031434 treatment) and selectively reduces plasma S1P in Sphk1-/-, but not Sphk2-/- mice in vivo (5 mg/kg i.v.). In contrary to Sphk2-KO mice, SLM6031434 treatment enhances plasma S1P in wild-type mice and offers neuroprotective efficacy against ischemic stroke (2 mg/kg i.v. 2h prior to tMCAO).
Selective sphingosine kinase 2 (SK2, SphK2, SpK2) inhibitor with neuroprotective efficacy against ischemic stroke in vivo.
Disclaimer
Hygroscopic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?