Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 642,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H27FN4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
382.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
642,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC2=C(N1CCCCCN3CCN(CC3)C4=CC=C(C=C4)F)C=CC=C2
Biochem/physiol Actions
β-arrestin-biased 5-HT7-selective agonist with antagonist/inverse agonist activity against Gs signaling and in vivo antinociceptive efficacy in mouse pain models.
Serodolin is a β-arrestin-biased, 5-HT7-selective 5-hydroxytryptamine receptor agonist (5HT7/2A/1A/6 Ki = 6.2/19/454/1224 nM) that induces ERK activation through a β-arrestin-dependent signaling mechanism that requires c-SRC activation (309% of basal pErk in 5HT7-transfected HEK293 post 2-15 min 10 μM treatment) while acting as an antagonist/inverse agonist against Gs signaling (IC50 = 14 & 5 nM, respectively, against basal and 10 nM 5-CT-induced cAMP production in 5HT7-transfected HEK293). Serodolin exhibits antinociceptive efficacy in response to inflammatory, thermal, and mechanical stimulation in mice in vivo (0.1-10 mg/kg s.c.).
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color , White to light Brown |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?