Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 631,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H32ClN3O8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
630.11
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
SSR149415, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Orally active, selective vasopressin V1b receptor antagonist in vitro and in vivo.
SSR149415 is an orally active, selective vasopressin V1b receptor antagonist (human/rat Ki in nM = 1.5/1.3/V1b, 91/1050/V1a, 1412/2897/V2, 174/270/OT) that inhibits 30 nM AVP-induced Ca2+ response in human and rat V1b CHO transfectants (Ki = 1.26/2.0 nM). SSR149415 suppresses AVP-mediated physiological responses in vivo, including corticotropin secretion (1-30 mg/kg p.o. or i.p. in rats) upon exogenous AVP administration (0.3 µg/kg alone or 0.03 µg/kg with 0.1 µg corticoliberin/kg via i.v.), restraint stress-Induced corticotropin secretion (EC50 = 10 mg/kg i.p. in rats), and in a murine model of anxiety (four-plate test; 1-10 mg/kg i.p. or 3-10 mg/kg p.o. acute or 10 mg/kg/day p.o.).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - | description - | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?