Przejdź do
SML3706
BT2
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3,6-Dichloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid, 3,6-Dichlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid, 3,6-Dichlorobenzothiophene-2-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H4Cl2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.10
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(c(c1C(=O)O)Cl)ccc(c2)Cl
InChI
1S/C9H4Cl2O2S/c10-4-1-2-5-6(3-4)14-8(7(5)11)9(12)13/h1-3H,(H,12,13)
InChI key
AAHPIJMQJAZYTM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BT2 is an orally active, allosteric mitochondrial branched-chain α-ketoacid dehydrogenase (BCKD) kinase (BCKDK or BDK) inhibitor (IC50 = 3.19 μM) that induces BDK dissociation from the BCKD complex (BCKDC) with superior pharmacokinetics and metabolic stability than (S)-CPP. BT2 increases cellular BCKDC activity in cultures (40 μM; MEF & murine hepatocytes) and induces BDK degradation in mice & rats in vivo, effectively upregulating tissue BCKDC activity and downregulating plasma branched-chain amino acid (BCAA) level. Typical dosing range: 40-250 μM (in cultures or cell-free), 20-40 mg/kg (ip. or po. in vivo; mice & rats) or 200 mg/kg diet.
Orally active, allosteric mitochondrial branched-chain α-ketoacid dehydrogenase complex (BCKDC) kinase (BCKDK, BDK) inhibitor in vitro and in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0804567616HPA017995
description
≥98% (HPLC)
description
≥96% (HPLC)
description
A novel anti-neoplastic agent and transcriptional regulator.
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
form
powder
form
powder
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to slightly yellow
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)