Przejdź do
SML3712
NG-497
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-(4-Ethoxyphenyl)-4-methoxy-2-pyridinecarboxylic acid, 1-methylethyl ester, Isopropyl 6-(4-ethoxyphenyl)-4-methoxypicolinate, NG 497, NG497
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
677,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.36
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
677,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC(OC)=CC(C2=CC=C(OCC)C=C2)=N1)OC(C)C
InChI
1S/C18H21NO4/c1-5-22-14-8-6-13(7-9-14)16-10-15(21-4)11-17(19-16)18(20)23-12(2)3/h6-12H,5H2,1-4H3
InChI key
VYEIBLWRGBQRPI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NG-497 is a non-cytotoxic, substrate-competitive, reversible and highly selective human/primate adipose triglyceride lipase (ATGL; IPLA2-zeta; PNPLA2) inhibitor (IC50 = 1 μM, Ki = 0.5 μM) with little activity toward related human lipid hydrolases or ATGL orthologues from other species (<20% inhibition of mouse, rat, goat, pig, dog, marmoset ATGL at 50 μM). NG-497 abolishes hormone-induced lipolysis in human adipocytes (IC50 = 1.5 and 0.5 μM against 1 μM isoproterenol-induced total or hormonesensitive lipase (HSL)-independent FA release in Simpson-Golabi-Behmel syndrome adipocytes), but not in HepG2 that lacks ATGL hydrolase activity.
Non-cytotoxic, substrate-competitive, reversible and highly selective human/primate adipose triglyceride lipase (ATGL; IPLA2-zeta; PNPLA2) inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5702559ZRB2552
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
liquid
form
lyophilized
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
colorless
color
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)