Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 843,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.29
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
843,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Sappanine-type homoisoflavonoid, isolated from Portulaca oleracea (purslane) that exhibits anti-diabetic effects.
HM-chromanone is a sappanine-type homoisoflavonoid, isolated from Portulaca oleracea (purslane). HM-chromanone exhibits anti-diabetic effects and inhibits adipogenesis by regulating AMPK activity in adipocytes. HM-chromanone potently activates AMPK in hepatocytes, thus suppressing hepatic glucose production. HM-chromanone does not display significant toxicity.
HM-chromanone is a sappanine-type homoisoflavonoid, isolated from Portulaca oleracea (purslane). HM-chromanone exhibits anti-diabetic effects and inhibits adipogenesis by regulating AMPK activity in adipocytes. HM-chromanone potently activates AMPK in hepatocytes, thus suppressing hepatic glucose production. HM-chromanone does not display significant toxicity.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?