Przejdź do
SML3717
C11-BODIPY581/591
≥95% (HPLC), fluorophore, powder
Synonim(y):
(T-4)-Difluoro[5-[[5-[(1E,3E)-4-phenyl-1,3-butadien-1-yl]-2H-pyrrol-2-ylidene-κN]methyl]-1H-pyrrole-2-undecanoato(2-)-κN1]-borate(1-), monohydrogen, BODIPY 581/591 C11, BP-C11, Borate(1-), (T-4)-difluoro[5-[[5-[(1E,3E)-4-phenyl-1,3-butadien-1-yl]-2H-pyrrol-2-ylidene-κN]methyl]-1H-pyrrole-2-undecanoato(2-)-κN1]-, hydrogen (1:1), C11 BODIPY(581/591), C11 BODIPY581/591, C11-BDP, C11-BODIPY, C11-BP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
821,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H35BF2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
821,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
C11-BODIPY581/591, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
brown to black
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
C11-BODIPY581/591 is an oxidation-sensitive fluorophore whose maximal ex/em wavelengths shift from 581/591 nm (red) to 500/510 (green) upon lipid peroxidation (LPO). The probe incorporates readily into lipid membranes and is useful for detecting and quantifying LPO of cell-free lipid preparations as well as in live cells by fluorometer (fluorimeter), fluorescence confocal microscopy (dual ex at 488 & 568 nm, detection by 530/30 nm and 590/30 nm bandpass filters) and flow cytometry (ex/em 484/510 for green, ex/em 581/610 for red signal).
Oxidation-sensitive fluorophore for detecting and quantifying lipid peroxidation (LPO) of cell-free lipid preparations as well as in live cells.
Disclaimer
Hygroscopic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML4265SML4469SML3990
vibrant-m
SML4469
BODIPY FL-C3
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)