Przejdź do
SML3754
SRT2104
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-Methyl-N-(2-(3-(morpholinomethyl)imidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)phenyl)-2-(pyridin-3-yl)thiazole-5-carboxamide, 4-Methyl-N-(2-{3-[(morpholin-4-yl)methyl]imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl}phenyl)-2-(pyridin-3-yl)-1,3-thiazole-5-carboxamide, GSK 2245840B, GSK-2245840B, GSK2245840B, SRT 2104, SRT-2104
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
665,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H24N6O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
516.64
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
665,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1C(=O)Nc3c(cccc3)c4nc5[s]cc([n]5c4)CN6CCOCC6)C)c2cnccc2
InChI key
LAMQVIQMVKWXOC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active sirtuin 1 (Sirt1) activator in vitro and in vivo.
SRT2104 is an orally active, potent and highly selective activator of the NAD+-dependent deacetylase sirtuin Sirt1 (EC1.5 = 450 nM) with in vivo efficacy in various animal models, including age-related bone/muscle loss (100 mg/kg/d via chow to mice), HD (0.5% in chow to mice), TNF-induced optic nerve degeneration (2-200 pmol via intravitreal injection to rats).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)