Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 434,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Serotonin transporter (SERT) and neuronal nitric oxide synthase (nNOS) interaction blocker with antidepressant efficacy in vivo.
ZZL-7 is a dipeptide that disrupts the interaction between serotonin transporter (SERT) and neuronal nitric oxide synthase (nNOS) by targeting the groove between the αB helix and βB folding of the nNOS PDZ domain. ZZL-7 decreases 293T cellular SERT-nNOS complex level (post 2h incubation at 1 μM) and demonstrates antidepressant efficacy in wt, but not nNos-/- mice in vivo (10, 20, and 40 mg/kg via intragastric administration or 10 mg/kg via i.p.) without undesirable side effects to the animals.
ZZL-7 is a dipeptide that disrupts the interaction between serotonin transporter (SERT) and neuronal nitric oxide synthase (nNOS) by targeting the groove between the αB helix and βB folding of the nNOS PDZ domain. ZZL-7 decreases 293T cellular SERT-nNOS complex level (post 2h incubation at 1 μM) and demonstrates antidepressant efficacy in wt, but not nNos-/- mice in vivo (10, 20, and 40 mg/kg via intragastric administration or 10 mg/kg via i.p.) without undesirable side effects to the animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ascites fluid, Chemicon® | description - | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?