Przejdź do
SML3758
Trpvicin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(5-(2-(2-Cyanopropan-2-yl)pyridin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)thiazol-2-yl)-4,6-dimethoxypyrimidine-5-carboxamide, N-[5-[2-(1-Cyano-1-methylethyl)-4-pyridinyl]-4-(trifluoromethyl)-2-thiazolyl]-4,6-dimethoxy-5-pyrimidinecarboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
585,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H17F3N6O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
478.45
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
585,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Sub-type selective and potent inhibitor of TRPV3
Trpvicin is a sub-type selective and potent inhibitor of TRPV3. Trpvicin shows efficacy in the inhibition of itch and hair loss in mouse models. It appears that Trpvicin stabilizes TRPV3 channel in its a closed state.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)