Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 631,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15FN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.28
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Cell-permeable E2 UBE2D recruiter
EN67 is a cell-permeable, thiol-reactive acrylamido compound that preferentially and covalently binds E2 ubiquitin conjugating enzyme UBE2D family without affecting the enzymatic activity. EN67 is shown to selectively modify, yet reversibly, UBE2D2 allosteric cysteine-C111 without targeting the catalytic cysteine-C85. EN67 does not inhibit overall TP53 ubiquitination mediated by UBE2D2 and the whole ubiquitination machinery. PROTACs equipped with functionalized-EN67 warhead efficiently degrade the target proteins BRD4 and AR, respectively, in a UBE2D-dependent manner.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?