Przejdź do
SML3776
AZD1080
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Hydroxy-3-[5-(4-morpholinylmethyl)-2-pyridinyl]-1H-indole-5-carbonitrile, 2-Hydroxy-3-[5-[(morpholin-4-yl)methyl]pyridin-2-yl]-1H-indole-5-carbonitrile, AZ1080, AZD 1080
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
903,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
903,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, Faint yellow to yellow brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N4(CCOCC4)Cc1cnc(cc1)c2c3c([nH]c2O)ccc(c3)C#N
InChI
1S/C19H18N4O2/c20-10-13-1-3-16-15(9-13)18(19(24)22-16)17-4-2-14(11-21-17)12-23-5-7-25-8-6-23/h1-4,9,11,22,24H,5-8,12H2
InChI key
BLTVBQXJFVRPFK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AZ1080 is a brain penetrant, orally bioavailable, potent and selective glycogen synthase kinase (GSK3) inhibitor that reduce pcdc1 (PD-1) transcription and expression. AZ1080 enhances CD8+ T-cell function in cancer, and is as effective as ant-PD-1 in controlling of B16 melanoma and EL4 lymphoma growth in mice.
Brain penetrant, orally bioavailable, potent and selective glycogen synthase kinase (GSK3) inhibitor that reduce pcdc1 (PD-1) transcription and expression
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1505SML2595SML2080
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
, Faint yellow to yellow brown
color
white to beige
color
white to beige
color
orange to brown
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)